Documenti fondamentali
ENA946832034
Enamine
tert-butyl N-{[methoxy(methyl)carbamoyl]methyl}-N-methylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(14)11(4)7-8(13)12(5)15-6/h7H2,1-6H3
InChI
AWJCGVOYTACHLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331635
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)