ENA946831862
Enamine
5-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-1-indanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-8-3-5-9-7(6-8)2-4-10(9)11(12)13/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3,(H,12,13)
InChI
KWQZTFAAOCBAHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316238
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316238
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)