Documenti fondamentali
ENA946831637
Enamine
1-methylpyrrolidine-3-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.11
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methylpyrrolidin-3-ylidene)methanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3.2ClH/c1-9-3-2-5(4-9)6(7)8;;/h2-4,7-8H2,1H3;2*1H
InChI
OSXZCMJTIJJQPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366601
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366601
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)