Documenti fondamentali
ENA946831628
Enamine
tert-butyl N-{[3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylmorpholin-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.36
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylmorpholin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O4/c1-11(2,3)19-10(17)14-6-13(7-16)9-18-8-12(4,5)15-13/h15-16H,6-9H2,1-5H3,(H,14,17)
InChI
DNMMTQPLHVGHQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366503
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366503
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)