Documenti fondamentali
ENA769517505
Enamine
4-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-12-7-6-11-8(12)9(13)2-4-10-5-3-9;;/h6-7,10,13H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI
MFXMGHURJVOUGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374269
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)