Documenti fondamentali
ENA769508488
Enamine
3-phenyl-2-(propan-2-yl)pyrrolidine
Scegli un formato
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
SKU del venditore: EN300-371833-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-371833-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropyl-3-phenylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-10(2)13-12(8-9-14-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14H,8-9H2,1-2H3
InChI
SSSKJUZHKJLCDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371833
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)