Documenti fondamentali
ENA769508280
Enamine
5-bromo-N,3-dimethylpyrazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N,3-dimethylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-4-6(8-2)9-3-5(7)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI
HMMOVNFDTJIDTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370793
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)