Documenti fondamentali
ENA769508181
Enamine
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-11(15)7-12(6-10)17-13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-8H
InChI
AYUDUXSMMBFRCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)