ENA769508112
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopentyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (4-cyclopentyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-2-15-12(14)7-11-13-10(8-16-11)9-5-3-4-6-9/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI
YKAFQKFXCZHSJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366483
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366483
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)