Documenti fondamentali
ENA769507898
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.66
Numero MDL:
Iupac Name
2-methylindoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c1-10(9(12)13)6-7-4-2-3-5-8(7)11-10;/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI
JQXIYXQZHQTYTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371090
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371090
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)