Documenti fondamentali
ENA769507883
Enamine
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
Numero MDL:
Punto di fusione
137-138
Iupac Name
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-3-13-10(12)8-5-4-6-9(7-8)11-2;/h4-7,11H,3H2,1-2H3;1H
InChI
SQAYQQBLDBIMCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
Melting Point
137-138
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)