Documenti fondamentali
ENA769507716
Enamine
1-[2-(tert-butoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-(tert-butoxy)ethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O.2ClH/c1-10(2,3)13-9-8-12-6-4-11-5-7-12;;/h11H,4-9H2,1-3H3;2*1H
InChI
QTKSDEFKIUZKEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)