Documenti fondamentali
ENA769507679
Enamine
(1-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.08
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methylimidazolidin-2-ylidene)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3.2ClH/c1-8-3-2-7-5(8)4-6;;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;2*1H
InChI
HLEBDLFFVVWDLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365890
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)