ENA769505488
Enamine
tert-butyl 2-(2-hydroxyethyl)thiomorpholine-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-hydroxyethyl)thiomorpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3S/c1-11(2,3)15-10(14)12-5-7-16-9(8-12)4-6-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI
SPRGPNAJDMIWRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365708
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365708
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)