Documenti fondamentali
ENA638599062
Enamine
[(2R)-1-benzylpiperidin-2-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.32
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-(1-benzylpiperidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-13-8-4-5-9-15(13)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,14H2/t13-/m1/s1
InChI
DKWRQRNCULDABS-CYBMUJFWSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345514
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)