Documenti fondamentali
ENA638589583
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(2-pyrazinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-8(12,7(11)13-2)6-5-9-3-4-10-6/h3-5,12H,1-2H3
InChI
ALWMISMGTIWPAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)