Documenti fondamentali
ENA638589496
Enamine
2,5-dimethyloxolane-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
LFYLMJWXQNOMLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332966
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)