Documenti fondamentali
ENA638588796
Enamine
4-oxatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.66
Numero MDL:
Iupac Name
hexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c9-7-4-1-5-3-10-8(7)6(5)2-4;/h4-8H,1-3,9H2;1H
InChI
HSMDRSVFKVIOTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333349
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333349
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)