Documenti fondamentali
ENA638588771
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(13)11(8-14-4)5-6-12-7-11/h12H,5-8H2,1-4H3
InChI
PAQDGKKPXSZBDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)