Documenti fondamentali
ENA638588115
Enamine
methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6-8(5-12)9(10(13)14-4)7(2)11(6)3/h5H,1-4H3
InChI
NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332753
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332753
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)