ENA638587894
Enamine
4-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
About This Item
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)dihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-2-4-1-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2
InChI
PVQRPRXBBGDUMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)