Documenti fondamentali
ENA638587672
Enamine
2-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Punto di fusione
84-85
Iupac Name
(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-10-9(7-12(13)14)8-5-3-4-6-11(8)15-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
ZSMYNXJVEWZTLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318233
Melting Point
84-85
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318233
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)