Documenti fondamentali
ENA638587553
Enamine
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
InChI
IZZGFHILVLGABS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)