Documenti fondamentali
ENA638586961
Enamine
2-(5-chloro-2-methoxypyrimidin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.6
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-2-methoxypyrimidin-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-10-4-5(8)6(11-7)2-3-9/h4H,2H2,1H3
InChI
LDBJNVCFXHPPPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317795
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317795
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)