Documenti fondamentali
ENA638586372
Enamine
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-8(2)7(11)9(3,4)10(8,12-5)13-6/h7,11H,1-6H3
InChI
RGNCWRBXOHYNFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)