ENA638586138
Enamine
7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
About This Item
Punto di fusione
218-220
Iupac Name
7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-3-4-6(10-2-1-9-4)13-5(3)7(11)12/h1-2H,8H2,(H,11,12)
InChI
UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146468
Melting Point
218-220
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146468
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)