ENA638586037
Enamine
rac-tert-butyl (1R,6S)-8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1S,6R)-8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-6-7-9-10(15)14(4,5)11(9)16/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1
InChI
XWSDAVMHFAVCMI-ZJUUUORDSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)