Documenti fondamentali
ENA580356423
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-12-9(4-5-11-12)7-2-3-8(10)6-7/h4-5,7-8H,2-3,6,10H2,1H3
InChI
LQUZSGGAGZQYAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328781
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328781
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)