Documenti fondamentali
ENA580354847
Enamine
4-(6-amino-9H-purin-9-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.22
Numero MDL:
Punto di fusione
297-298
Iupac Name
4-(6-amino-9H-purin-9-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11N5O2/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)3-1-2-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)(H2,10,11,12)
InChI
RODVBUCLVBTCEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321396
Melting Point
297-298
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)