Documenti fondamentali
ENA580354662
Enamine
5-bromo-2-(prop-1-en-2-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.05
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-isopropenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H7BrN2/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-4H,1H2,2H3
InChI
NFYTXBRLWHNGBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323317
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323317
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)