ENA580354633
Enamine
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(2-methoxyethoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O3/c1-9-2-3-10-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI
HLLFHVHRBLXBHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)