Documenti fondamentali
ENA580354549
Enamine
N-{[5-(2-methylcyclopropyl)furan-2-yl]methylidene}hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2-methylcyclopropyl)-2-furaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(6)9-3-2-7(12-9)5-10-11/h2-3,6,8H,4-5H2,1H3
InChI
VPCASXNBVSJRAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322929