Documenti fondamentali
ENA580354426
Enamine
2,2-dimethoxy-2-phenylethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethoxy-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-12-10(8-11,13-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8,11H2,1-2H3
InChI
SNHNHEMULPNHGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322203
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)