Documenti fondamentali
ENA580351708
Enamine
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5,9H,6,11H2,1H3
InChI
ZFPZCGDSODIWIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319428
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319428
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)