Documenti fondamentali
ENA580351220
Enamine
2lambda6-thiaspiro[3.5]nonane-2,2,7-trione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-thiaspiro[3.5]nonan-7-one 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H12O3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)5-12(10,11)6-8/h1-6H2
InChI
LQHFFXZKATZJRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319186
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)