Documenti fondamentali
ENA580350306
Enamine
ethyl 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c1-2-12-8(11)7-10-9-6(13-7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI
UEARHRMLGMIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314722
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314722
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)