Documenti fondamentali
ENA580349843
Enamine
{1-azabicyclo[3.3.1]nonan-5-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-azabicyclo[3.3.1]non-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-3-1-5-11(8-9)6-2-4-9/h1-8,10H2
InChI
BQXWENMMRUDOFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315493
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315493
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)