Documenti fondamentali
ENA580349518
Enamine
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-3-15-11(14)9(7(2)12)6-10(13)8-4-5-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
BGXKYGJIIHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)