Documenti fondamentali
ENA580349056
Enamine
methyl 4-ethynylcyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-ethynylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,8-9H,4-7H2,2H3
InChI
YSLFRGJPOUEGCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173002
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)