Documenti fondamentali
ENA580349004
Enamine
3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)cyclopentan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-5-4-10-9(11)7-2-3-8(12)6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI
BGKFWMRHNPHESE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313268
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313268
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)