Documenti fondamentali
ENA580348427
Enamine
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.26
Numero MDL:
Iupac Name
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-5-6-11(9)8-3-1-2-4-8/h8-9H,1-7,10H2
InChI
SDBQBVAMWJPUIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246434
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)