Documenti fondamentali
ENA580348359
Enamine
[(4R)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.16
Numero MDL:
Iupac Name
(2,4-dihydroxy-1H-imidazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H5FN2O4S/c5-12(10,11)1-2-3(8)7-4(9)6-2/h8H,1H2,(H2,6,7,9)
InChI
RZZITIVSYBQVOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209369
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)