Documenti fondamentali
ENA580348291
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.11
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO2S/c9-7-1-4(3-12-7)5-2-6(5)8(10)11/h1,3,5-6H,2H2,(H,10,11)/t5-,6+/m0/s1
InChI
WPMXSYQGUFJOPQ-NTSWFWBYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313584
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)