Documenti fondamentali
ENA580348258
Enamine
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c8-4-5-1-7(2-5)3-6(10)9-7/h5H,1-3H2,(H,9,10)
InChI
CPLRIVBKLJJPGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)