ENA517163109
Enamine
(4-aminopyridin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(4-amino-2-pyridinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9;/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8);1H
InChI
CRKQGIUTVRMJEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310829
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310829
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)