Documenti fondamentali
ENA517162438
Enamine
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-1,4,4-trimethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-4-5-10(3,6-8)7-11-9;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI
WLSBVPNKQWDEGT-KXNXZCPBSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310871
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)