Documenti fondamentali
ENA517162058
Enamine
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
Punto di fusione
208-209
Iupac Name
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)14-13-10/h1-5H,6H2
InChI
CTTAKIWDRFXVBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114
Melting Point
208-209
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)