Documenti fondamentali
ENA517161848
Enamine
2-methoxy-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxyoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO4/c1-9-5-6-3(2-10-5)4(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI
ZIYJUVBVFFIEIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)