Documenti fondamentali
ENA514507690
Enamine
4-(2-methoxyphenoxy)butan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-methoxyphenoxy)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-10-6-2-3-7-11(10)14-9-5-4-8-12/h2-3,6-7H,4-5,8-9,12H2,1H3
InChI
XPDOVPGEUSXAGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307001
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)