Documenti fondamentali
ENA514507540
Enamine
2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-(aminomethyl)cyclohexyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H2,11,12);1H
InChI
QUQJGAUUTJZCBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306861
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306861
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)